Learn More
Abnova™ Sonde CCND1-FGF19/CEN11p FISH
Code produit 16013295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
200 μl
Conditionnement:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16013295 100 μl 100µL
16023295 200 μl 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16013295 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur FG0185.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Spécification
Contenu et stockage Stockage à 4°C dans l’obscurité.
Description Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL
Format Tube
À utiliser avec (application) FISH-Ce
Identification génétique (Entrez) 595/9965
Comprend Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL
Quantité 100 μl
Forme Liquide