Learn More
CCR2-RA-[R], MedChemExpress
Code produit 16453977
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16453977 50 mg
16448058 10 mg
16447836 100 mg
16433756 25 mg
16400528 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16453977 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50081
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress CCR2-RA-[R] is an allosteric antagonist of the C-C chemokine receptor type 2 (CCR2) with an IC50 of 103 nM.
CCR2-RA-[R] is an allosteric antagonist of the C-C chemokine receptor type 2 (CCR2) with an IC50 of 103 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau CCR2-RA-[R]
CAS 512177-83-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H19ClFNO3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (355.32 mM)
SMILES O=C1C(O)=C(C(C)=O)[C@@H](C2CCCCC2)N1C(C(F)=C3)=CC=C3Cl
Poids moléculaire (g/mol) 351.8
Poids de la formule 351.8
Pourcentage de pureté 98.29%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation