Learn More
CCT 137690, MedChemExpress
Description
CCT 137690 is a potent and orally available aurora kinase inhibitor with IC50s of 15, 25, and 19 nM for aurora A, B and C, respectively.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | CCT 137690 |
| CAS | 1095382-05-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H31BrN8O |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 16.67 mg/mL (30.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=CC(CN(CC2)CCN2C3=C4C(NC(C5=CC=C(N6CCN(C)CC6)C=C5)=N4)=NC=C3Br)=NO1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 551.48 |
| Poids de la formule | 551.48 |
| Show More |