Learn More
CCT007093, MedChemExpress
Code produit 16412957
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16412957 50 mg
16406898 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16412957 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15880
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress CCT007093 is an effective protein phosphatase 1D (PPM1D Wip1) inhibitor. Wip1 inhibition can activate the mTORC1 pathway and enhance hepatocyte proliferation after hepatectomy.
CCT007093 is an effective protein phosphatase 1D (PPM1D Wip1) inhibitor. Wip1 inhibition can activate the mTORC1 pathway and enhance hepatocyte proliferation after hepatectomy.
Spécification
Nom chimique ou matériau CCT007093
Forme physique Solid
CAS 176957-55-4
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H12OS2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMF : 3.33 mg/mL (12.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.8 mg/mL (10.28 mM)
SMILES O=C1/C(CC/C1=C\C2=CC=CS2)=C/C3=CC=CS3
Poids moléculaire (g/mol) 272.39
Poids de la formule 272.39
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research