Learn More
CCX354, MedChemExpress
Code produit p-200097218
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422568 5 mg
16410369 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16422568 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00350
MedChemExpress CCX354 is an antagonist of CCR1, with anti-inflammatory activity.
CCX354 is an antagonist of CCR1, with anti-inflammatory activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau CCX354
CAS 1010073-75-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22ClN7O2
Quantité 5 mg
SMILES COC1=CC(N2CCN(C(CN3N=C(C4=NC=CN4)C5=CC=CN=C53)=O)CC2)=CC=C1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 451.91
Poids de la formule 451.91
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism