Learn More
Tocris Bioscience™ CD 2314
GREENER_CHOICE
Code produit 30002012
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30002012 50 mg 50mg
30001998 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30002012 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 3824/50
Selective RARβ agonist
Potent and selective RARβ receptor agonist (Kd values are 145 and >3760 nM for RARβ and RARα receptors respectively; no binding detected at RARγ). Inhibits growth of human HNSCC 22B, 183A and 22A cells (IC50 values are 3.0, 5.7 and 8.0 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170355-37-0
Formule moléculaire C23H24O2S
Spécification
Nom chimique ou matériau CD 2314
Quantité 50 mg
Poids de la formule 364.5
Forme physique Solid
Couleur Blanc
Pureté >98%
Poids moléculaire 364.503