Learn More
Gibco™ Milieu CD 293 (1X)
GREENER_CHOICE
Code produit 10739233
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10739233 1 000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10739233 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11913019
Milieu CD 293 (1X)
Le milieu CD 293 est un milieu exempt de protéines et chimiquement défini optimisé pour la croissance des cultures en suspension de 293 cellules. Le milieu CD 293 ne contient ni protéines, ni peptides d’origine animale, végétale ou synthétique. La formulation ne contient également aucun lysat ou hydrolysat non défini.
Formulé sans L-glutamine pour une meilleure stabilité ; ajoutez 20 ml de L-glutamine 200 mM ou 20 ml de supplément GlutaMAX™I pour 1,000 ml de milieu avant utilisation.
Un fichier maître de milieu 293 a été soumis à la FDA. Si vous souhaitez effectuer un renvoi vers un fichier maître pour le milieu CD 293 , veuillez contacter les services techniques ou votre responsable de compte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire 293F, 293 (HEK)
Classification Aucun composant d’origine animale, Faible teneur en protéines, Sans sérum
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu 293
Serum Level Sans sérum
Sans additif Sans glutamine
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture cellulaire en suspension