Learn More
R&D Systems™ CD 437
Description
Synthetic retinoid that is an RARγ-selective agonist. Displays RARγ-dependent and -independent effects on differentiation and apoptosis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CD 437 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 398.5 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 398.502 |