Learn More
Gibco™ Milieu CD CHO AGT™
Code produit 11500436 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
100 l
Conditionnement:
100L
10L
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500436 10 L 10L
10003052 1 L 1L
10389204 100 l 100L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11500436 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12490025
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu CD CHO AGT™
Le milieu CCD CHO AGT™ (Advanced Granulation Technology) est un milieu sans protéines chimiquement défini et optimisé pour la croissance des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) et pour l’expression de protéines recombinantes dans des cultures en suspension. Le format de milieu sec AGT™ offre une plus grande productivité et une meilleure constance à toutes les étapes de production, du développement à la production commerciale. Le milieu CD CHO AGT™ ne contient pas de protéines ou composants peptidiques d’origine animal, végétal ou synthétique, ni de lysats ou hydrolysats non définis.
Quand utiliser le milieu CD CHO
  • Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
  • Vos cellules ont été cultivées correctement dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
    Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
  • La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ transfectée
  • Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
  • Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
  • La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD OptiCHO™ dans les cas suivants :
  • Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™
  • Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
  • Votre lignée cellulaire CHO est délicate, c’est-à-dire qu’elle a des difficultés à se développer ou à s’adapter
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
  • Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-)
    Formulations de milieu liquide
    Les milieux Gibco™ AGT™ sont également disponibles dans un format liquide offrant des performances et une formulation identiques à celles du format de milieu AGT™. Les milieux liquides Gibco™ ne contiennent pas de composants d’origine animale et partagent les mêmes performances et la même formulation définie chimiquement, sans sérum ni protéines, que leurs équivalents AGT™.
    Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
    Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Lignée cellulaire CHO
    Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Forme Poudre (AGT)
    Type de produit Milieu CD CHO
    Serum Level Sans sérum
    Avec additifs Bicarbonate de sodium
    Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium, Sans thymidine, Sans hypoxanthine
    Gamme de produits AGT, Gibco
    Quantité 10 L
    Conditions d’expédition Glace humide
    Niveau d’endotoxines ≤10 EU/ml, faible
    Format Flacon à bouchon Securitainer
    Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
    Volume reconstitué 10 L
    Espèces Hamster
    Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
    Culture Type Culture cellulaire en suspension