Description
Le milieu CCD CHO AGT™ (Advanced Granulation Technology) est un milieu sans protéines chimiquement défini et optimisé pour la croissance des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) et pour l’expression de protéines recombinantes dans des cultures en suspension. Le format de milieu sec AGT™ offre une plus grande productivité et une meilleure constance à toutes les étapes de production, du développement à la production commerciale. Le milieu CD CHO AGT™ ne contient pas de protéines ou composants peptidiques d’origine animal, végétal ou synthétique, ni de lysats ou hydrolysats non définis.
Quand utiliser le milieu CD CHO
Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
Vos cellules ont été cultivées correctement dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ transfectée
Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
Envisagez le recours à un milieu de culture CD OptiCHO™ dans les cas suivants :
Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™
Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
Votre lignée cellulaire CHO est délicate, c’est-à-dire qu’elle a des difficultés à se développer ou à s’adapter
Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-)
Formulations de milieu liquide
Les milieux Gibco™ AGT™ sont également disponibles dans un format liquide offrant des performances et une formulation identiques à celles du format de milieu AGT™. Les milieux liquides Gibco™ ne contiennent pas de composants d’origine animale et partagent les mêmes performances et la même formulation définie chimiquement, sans sérum ni protéines, que leurs équivalents AGT™.
Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
Quand utiliser le milieu CD CHO
Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
Envisagez le recours à un milieu de culture CD OptiCHO™ dans les cas suivants :
Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
Formulations de milieu liquide
Les milieux Gibco™ AGT™ sont également disponibles dans un format liquide offrant des performances et une formulation identiques à celles du format de milieu AGT™. Les milieux liquides Gibco™ ne contiennent pas de composants d’origine animale et partagent les mêmes performances et la même formulation définie chimiquement, sans sérum ni protéines, que leurs équivalents AGT™.
Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | CHO |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum |
| Forme | Poudre (AGT) |
| Type de produit | Milieu CD CHO |
| Serum Level | Sans sérum |
| Avec additifs | Bicarbonate de sodium |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium, Sans thymidine, Sans hypoxanthine |
| Gamme de produits | AGT, Gibco |
| Quantité | 1 L |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Show More |