Learn More
Milieu CD CHO
Code produit 16453869 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 l
20 l
Conditionnement:
10L
20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16453869 10 l 10L
17285946 20 l 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16453869 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur 10743001
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Spécification
Lignée cellulaire CHO
Type de cellule Ovarian Cells
Classification Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit CD CHO Medium
Serum Level Serum-free
Stérilité Sterile-filtered
Avec additifs Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate, Non Essential Amino Acids (NEAA)
Sans additif No Glutamine, No Phenol Red, No Thymidine, No Hypoxanthine
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 l
Conditions d’expédition Température ambiante
Niveau d’endotoxines Low
Format Sachet universel
Antibiotiques inclus No antibiotics
Pureté ou qualité Cell Culture Grade
Ratio de concentration 1 :1
Contenu et stockage Store at 2-8°C in the dark.
Environnement culturel CO2
Culture Type Suspension Cell Culture