Learn More
Gibco™ Milieu CD CHO
Code produit 10700774 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 L
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10700774 1 L 1L
11500366 0,5 L 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10700774 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10743029
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
CD CHO medium is a protein-free, serum-free, chemically-defined medium optimized for the growth of Chinese hamster ovary (CHO) cells and expression of recombinant proteins in suspension culture.
Le milieu CD CHO, sans protéines et sans sérum, a été défini chimiquement et optimisé pour la croissance des cellules ovariennes de hamster (CHO) et pour l’expression de protéines recombinantes dans des cultures en suspension. Doté de performances de qualité démontrées pendant plus de 10 ans, le milieu CD CHO ne contient pas de protéines ou composants peptidiques d’origine animale, végétale ou synthétique, ni de lysats ou hydrolysats non définis.
Quand utiliser le milieu CD CHO
  • Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
  • Vos cellules ont été cultivées correctement dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
    Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
  • La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ transfectée
  • Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
  • Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
  • La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD OptiCHO™ dans les cas suivants :
  • Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™
  • Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
  • Votre lignée cellulaire CHO est délicate, c’est-à-dire qu’elle a des difficultés à se développer ou à s’adapter
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
  • Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-)
    Formulations de milieu sec
    Les milieux liquides Gibco™ sont disponibles dans un format de milieu sec AGT™ (Advanced Granulation Technology) qui offre une plus grande productivité et une meilleure constance à toutes les étapes de production, du développement à la production commerciale. Les milieux AGT™ ne contiennent pas de composants d’origine animale et partagent les mêmes performances et la même formulation définie chimiquement, sans sérum ni protéines, que leurs équivalents liquides.
    Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
    Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Lignée cellulaire CHO
    Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Concentration 1 X
    Forme Liquide
    Type de produit Milieu CD CHO
    Serum Level Sans sérum
    Avec additifs Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
    Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans thymidine, Sans hypoxanthine
    Gamme de produits Gibco
    Quantité 1 L
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Niveau d’endotoxines Faible
    Format Flacon
    Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
    Espèces Hamster
    Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
    Culture Type Culture cellulaire en suspension
    Afficher plus Afficher moins
    compliance-icons
    Identifiant produit
    • 4-Bromoresorcinol
    Mention d'avertissement
    • Attention
    Catégorie de danger
    • Toxicité aiguë Catégorie 4
    • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
    • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
    Mention de danger
    • H302-Nocif en cas d'ingestion.
    • H312-Nocif par contact cutané.
    • H315-Provoque une irritation cutanée.
    • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
    • H332-Nocif par inhalation.
    • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
    Conseils de prudence
    • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
    • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
    • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
    • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
    • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
    • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromoresorcinol