Learn More
Gibco™ Milieu CD CHO
Code produit p-7180303 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 L
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500366 0,5 L 500mL
10700774 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11500366 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10743011
CD CHO medium is a protein-free, serum-free, chemically-defined medium optimized for the growth of Chinese hamster ovary (CHO) cells and expression of recombinant proteins in suspension culture.
Le milieu CD CHO, sans protéines et sans sérum, a été défini chimiquement et optimisé pour la croissance des cellules ovariennes de hamster (CHO) et pour l’expression de protéines recombinantes dans des cultures en suspension. Doté de performances de qualité démontrées pendant plus de 10 ans, le milieu CD CHO ne contient pas de protéines ou composants peptidiques d’origine animale, végétale ou synthétique, ni de lysats ou hydrolysats non définis.
Quand utiliser le milieu CD CHO
  • Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
  • Vos cellules ont été cultivées correctement dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
    Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
  • La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ transfectée
  • Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
  • Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
  • La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD OptiCHO™ dans les cas suivants :
  • Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™
  • Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
  • Votre lignée cellulaire CHO est “délicate”, c’est-à-dire qu’elle a des difficultés à se développer ou à s’adapter
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
  • Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-)
    Formulations de milieu sec
    Les milieux liquides Gibco™ sont disponibles dans un format de milieu sec AGT™ (Advanced Granulation Technology) qui offre une plus grande productivité et une meilleure constance à toutes les étapes de production, du développement à la production commerciale. Les milieux AGT™ ne contiennent pas de composants d’origine animale et partagent les mêmes performances et la même formulation définie chimiquement, sans sérum ni protéines, que leurs équivalents liquides.
    Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
    Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire CHO
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu CD CHO
Serum Level Sans sérum
Avec additifs Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans thymidine, Sans hypoxanthine
Gamme de produits Gibco
Quantité 0,5 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Niveau d’endotoxines Faible
Format Flacon
Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
Espèces Hamster
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture cellulaire en suspension