Learn More
Gibco™ Milieu CD FortiCHO™
Code produit 10887640 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10887640 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10887640 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1148301
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu CD FortiCHO™
Le milieu de culture CD FortiCHO™ est spécifiquement conçu pour offrir la meilleure des performances de culture par lot et par lot nourricier et le meilleur rendement avec des cellules CHO recombinantes dans un environnement chimiquement défini. La formulation exempte de protéines et exempte de composants d’origine animale garantit la constance et contribue à réduire le besoin en analyse d’agents fortuits. Avec le milieu CD FortiCHO™ , les cultures cellulaires durent plus de 2jours de plus que les alternatives de la concurrence, ce qui signifie une baisse de la concentration des HCP (protéines de cellule hôte) pour l’élimination dans la purification en aval.
Le milieu de culture CD FortiCHO™ est fortifié pour prendre en charge une croissance des cellules CHO recombinantes et une expression des protéines maximales dans les cultures par lot en suspension, offrant 120 % de plus de croissance et de production que certains milieux de la concurrence avec une simple supplémentation en glucose. Le milieu de culture CD FortiCHO™ peut fournir jusqu’à 75 % de croissance et de production de lots nourriciers en plus par rapport à la culture de lots nourriciers au glucose uniquement pour certaines lignées cellulaires et applications lorsqu’il est utilisé avec le supplément nutriant CD EfficientFeed™.
Quand utiliser le milieu CD FortiCHO™
  • La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ transfectée
  • Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
  • Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
  • La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
    Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD OptiCHO™ dans les cas suivants :
  • Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™
  • Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
  • Votre lignée cellulaire CHO est délicate, c’est-à-dire qu’elle a des difficultés à se développer ou à s’adapter
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD CHO dans les cas suivants :
  • Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
  • Vos cellules ont été cultivées correctement dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
  • Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-)
    Formulations de milieu sec
    Pour un accès anticipé au milieu CD FortiCHO™ AGT™ , veuillez contacter les services techniques de Gibco™.
    Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
    Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Lignée cellulaire CHO
    Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Concentration 1 X
    Forme Liquide
    Type de produit Milieu CD OptiCHO AGT
    Avec additifs Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
    Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol
    Gamme de produits Gibco
    Quantité 1 L
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Niveau d’endotoxines Faible
    Format Flacon
    Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
    Contenu et stockage Stockage :
    Conserver dans l’obscurité entre +2 et +8°C. Garantie stable pendant 12 mois sous réserve d’un stockage correct.
    Culture Type Culture cellulaire en suspension