Learn More
Gibco™ Milieu CD™ OptiCHO™ AGT
Code produit 10234178 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
100 L
Conditionnement:
1 pièce
100L
10L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10234178 1 L 1 pièce
10040588 10 L 10L
10668688 100 L 100L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10234178 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1122204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    120.00€ / 1 pièces
    Économisez 11.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu CD OptiCHO™ AGT™
CD OptiCHO™ medium is specifically designed to offer high performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined fed-batch environment. The protein-free, animal origin free formulation is designed to provide consistency and reduces the need to screen for adventitious agents. CD OptiCHO™ medium builds on Gibco™ CD CHO's legacy of consistent cell growth and titers, while offering up to 40% better titer and cell growth over select competitors. Thanks to its low osmolality and advanced CHO CD EfficientFeed™ Liquid Nutrient Supplement Kit (Cat. No. A1024101) feeding options, CD OptiCHO™ medium is capable of gaining 2-5 fold increases in fed-batch productivity over batch culture.
Le milieu CD OptiCHO™ est spécifiquement conçu pour offrir des performances et des rendements élevés avec des cellules CHO recombinantes dans un environnement chimiquement défini de lots nourriciers. La formulation sans protéines et sans composants d’origine animale est conçue pour fournir une meilleure constance et réduire le besoin d’analyser des agents fortuits. Le milieu CD OptiCHO™ s’appuie sur les qualités du milieu Gibco™ CD CHO en matière de croissance cellulaire et de titres constants, tout en offrant jusqu’à 40 % de titre et de croissance cellulaire supplémentaires par rapport à certaines marques concurrentes. Grâce à sa faible osmolarité et aux options d’alimentation avancées du kit de suppléments de nutriments liquides CHO CD EfficientFeed™, le milieu CD OptiCHO™ est capable d’augmenter la productivité de l’ordre de 2 à 5 fois dans une culture de lots nourriciers par rapport à une culture de lots.
Quand utiliser le milieu CD OptiCHO™
  • 1 Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™
  • Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
  • Votre lignée cellulaire CHO est délicate, c’est-à-dire qu’elle a des difficultés à se développer ou à s’adapter
    Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
  • La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ transfectée
  • Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
  • Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
  • La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD CHO dans les cas suivants :
  • Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
  • Vos cellules ont été cultivées correctement dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
  • Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-)
    Formulations de milieu liquide
    Les milieux Gibco™ AGT™ sont également disponibles dans un format liquide offrant des performances et une formulation identiques à celles du format de milieu AGT™. Les milieux liquides Gibco™ ne contiennent pas de composants d’origine animale et partagent les mêmes performances et la même formulation définie chimiquement, sans sérum ni protéines, que leurs équivalents AGT™.
    Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
    Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Lignée cellulaire CHO
    Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Forme Poudre (AGT)
    Type de produit Milieu CD OptiCHO AGT
    Serum Level Sans sérum
    Stérilité Non stérile
    Avec additifs Haute teneur en glucose, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
    Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol
    Gamme de produits AGT, Gibco
    Quantité 1 L
    Conditions d’expédition Glace humide
    Niveau d’endotoxines Faible
    Format Flacon à bouchon Securitainer
    Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
    Sels inorganiques Magnésium, phosphate de sodium
    Pureté ou qualité Certifiés
    Volume reconstitué 1 L
    Remarques Le milieu ne prend pas en charge les cellules DG44 de type sauvage
    Contenu et stockage 1 x 1 L, stockage 2 - 8 °C, à stocker dans le noir et au sec
    Environnement culturel CO2
    Culture Type Culture cellulaire en suspension