Description
CD OptiCHO™ medium is specifically designed to offer high performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined fed-batch environment. The protein-free, animal origin free formulation is designed to provide consistency and reduces the need to screen for adventitious agents. CD OptiCHO™ medium builds on Gibco™ CD CHO's legacy of consistent cell growth and titers, while offering up to 40% better titer and cell growth over select competitors. Thanks to its low osmolality and advanced CHO CD EfficientFeed™ Liquid Nutrient Supplement Kit (Cat. No. A1024101) feeding options, CD OptiCHO™ medium is capable of gaining 2-5 fold increases in fed-batch productivity over batch culture.
Quand utiliser le milieu CD OptiCHO™
Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
Envisagez le recours à un milieu de culture CD CHO dans les cas suivants :
Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
Formulations de milieu liquide
Les milieux Gibco™ AGT™ sont également disponibles dans un format liquide offrant des performances et une formulation identiques à celles du format de milieu AGT™. Les milieux liquides Gibco™ ne contiennent pas de composants d’origine animale et partagent les mêmes performances et la même formulation définie chimiquement, sans sérum ni protéines, que leurs équivalents AGT™.
Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | CHO |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum |
| Forme | Poudre (AGT) |
| Type de produit | Milieu CD OptiCHO AGT |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Non stérile |
| Avec additifs | Haute teneur en glucose, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium |
| Sans additif | Sans glutamine, No Phenol Red |
| Gamme de produits | AGT, Gibco |
| Quantité | 100 L |
| Show More |