Learn More
Gibco™ Milieu CD OptiCHO™
Code produit 11518866 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
6L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11518866 6 x 1 L 6L
10716013 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11518866 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12681029
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
CD OptiCHO™ medium is specifically designed to offer high performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined fed-batch environment.
Le milieu CD OptiCHO™ est spécifiquement conçu pour offrir des performances et des rendements élevés avec des cellules CHO recombinantes dans un environnement chimiquement défini de lots nourriciers. La formulation sans protéines et sans composants d’origine animale est conçue pour fournir une meilleure constance et réduire le besoin d’analyser des agents fortuits. Le milieu CD OptiCHO™ s’appuie sur les qualités du milieu Gibco™ CD CHO en matière de croissance cellulaire et de titres constants, tout en offrant jusqu’à 40 % de titre et de croissance cellulaire supplémentaires par rapport à certaines marques concurrentes. Grâce à sa faible osmolalité et aux options d’alimentation du kit de supplément de nutriments liquides advancedCHO CD EfficientFeed™, le milieu CD OptiCHO™ est capable d’augmenter la productivité de l’ordre de 2 à 5 fois dans une culture de lots nourriciers par rapport à une culture de lots.
Quand utiliser le milieu CD OptiCHO™
  • 1 Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™
  • Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
  • Votre lignée cellulaire CHO est “délicate”, c’est-à-dire qu’elle a des difficultés à se développer ou à s’adapter
    Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
  • La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ transfectée
  • Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
  • Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
  • La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD CHO dans les cas suivants :
  • Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
  • Vos cellules ont été cultivées correctement dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
  • Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-).
    Formulations de milieu sec
    Les milieux liquides Gibco™ sont disponibles dans un format de milieu sec AGT™ (Advanced Granulation Technology) qui offre une plus grande productivité et une meilleure constance à toutes les étapes de production, du développement à la production commerciale. Les milieux AGT™ ne contiennent pas de composants d’origine animale et partagent les mêmes performances et la même formulation définie chimiquement, sans sérum ni protéines, que leurs équivalents liquides.
    Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
    Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire CHO
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu CD OptiCHO
Serum Level Sans sérum
Avec additifs Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol
Gamme de produits Gibco
Quantité 6 x 1 L
Niveau d’endotoxines Faible
Format Flacon
Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
Espèces Hamster
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture cellulaire en suspension