Learn More
Gibco™ Milieu CD OptiCHO™
Code produit p-7180304 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
6L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10716013 1 L 1L
11518866 6 x 1 L 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10716013 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12681011
CD OptiCHO™ medium is specifically designed to offer high performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined fed-batch environment.
Le milieu CD OptiCHO™ est spécifiquement conçu pour offrir des performances et des rendements élevés avec des cellules CHO recombinantes dans un environnement chimiquement défini de lots nourriciers. La formulation sans protéines et sans composants d’origine animale est conçue pour fournir une meilleure constance et réduire le besoin d’analyser des agents fortuits. Le milieu CD OptiCHO™ s’appuie sur les qualités du milieu Gibco™ CD CHO en matière de croissance cellulaire et de titres constants, tout en offrant jusqu’à 40 % de titre et de croissance cellulaire supplémentaires par rapport à certaines marques concurrentes. Grâce à sa faible osmolarité et aux options d’alimentation avancées du kit de suppléments de nutriants liquides CHO CD EfficientFeed™, le milieu CD OptiCHO™ est capable d’augmenter la productivité de l’ordre de 2 à 5 fois dans une culture de lots nourriciers par rapport à une culture de lots.
Quand utiliser le milieu CD OptiCHO™
  • 1 Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™
  • Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
  • Votre lignée cellulaire CHO est délicate, c’est-à-dire qu’elle a des difficultés à se développer ou à s’adapter
    Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
  • La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ transfectée
  • Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
  • Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
  • La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
    Envisagez le recours aumilieu de culture CHO CD dans les cas suivants :
  • Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
  • Vos cellules ont été cultivées correctement dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
    Envisagez le recours au44milieu de culture CD DG dans les cas suivants :
  • Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-)
    Formulations de milieux secs
    Les milieux liquides Gibco™ sont disponibles dans un format de milieu sec AGT™ (Advanced Granulation Technology) qui offre une plus grande productivité et une meilleure constance à toutes les étapes de production, du développement à la production commerciale. Les milieux AGT™ ne contiennent pas de composants d’origine animale et partagent les mêmes performances et la même formulation définie chimiquement, sans sérum ni protéines, que leurs équivalents liquides.
    Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
    Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Lignée cellulaire CHO
    Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Concentration 1 X
    Forme Liquide
    Type de produit Milieu CD OptiCHO
    Serum Level Sans sérum
    Avec additifs Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
    Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol
    Gamme de produits Gibco
    Quantité 1 L
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Niveau d’endotoxines Faible
    Format Flacon
    Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
    Espèces Hamster
    Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
    Culture Type Culture cellulaire en suspension