Learn More
CD14 Antibody (433423), PerCP, R&D Systems™
Catalog No. 18604813 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
18604813 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 18604813 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB4597C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.78€
    576.45€ / 0.1mL
    Économisez 89.33€
    13% de réduction
 Restricted Item
Expédition estimée: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD14 Monoclonal specifically detects CD14 in Equine, Pig samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD14
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 433423
Conjugate PerCP
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulation PBS
Gene Alias CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
Host Species Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant porcine CD14
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Myeloid Cell Markers, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 929
Target Species Equine, Pig
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.