Learn More
IBA Lifesciences Kit CD3/CD28 Streptamer™
GREENER_CHOICE
Code produit 17247610 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
:
Humaine
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17247610 Humaine
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17247610 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 68900050
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Activation et expansion des cellules T avec réactifs de stimulation amovibles
  • L’approche CD3/CD28 Streptamer™ est basée sur notre technologie Strep-tag™ et facilite l’activation et l’expansion des cellules T.
  • Les fragments Fab à faible affinité fusionnés à un marqueur Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) contre les CD3 et CD28 sont multimerisés sur une structure Strep-Tactin™
  • Le complexe CD3/CD28 Streptamer™ qui en résulte stimule le complexe récepteur cellulaire T/CD3 (TCR/CD3 ; signal 1) et la molécule co-stimulatrice CD28 (signal 2)
  • La fourniture de ces deux signaux entraîne une activation et une prolifération efficaces des cellules T.
  • Pour la stimulation et l’activation in vitro, les Streptamers CD3/CD28 solubles sont ajoutés aux cellules T.
  • L’addition de biotine inverse la multimérisation et provoque la dissociation des fragments Fab de faible affinité des cellules
  • Par conséquent, la fin de la stimulation est possible à tout moment
Spécification
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) Pour l’activation et l’expansion des cellules T
Usage exclusivement réservé à la recherche.