missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IBA Lifesciences Kit de démarrage pour colonne d’agarose CD3 Fab-TACS™

Produktkod. 17217740 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Espèces cibles:
Humaine
Souris
Förpackningsstorlek:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Espèces cibles unitSize
17217740 Humaine 1 kit
17277740 Souris 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17217740 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 63201002

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Isolement sans marqueur des cellules T CD3+

  • FAB-TACS™ - Sélection de cellules d’affinité sans traçabilité - est une approche d’isolement de cellules positive basée sur notre technologie Strep-tag™
  • La CD3 est un co-récepteur qui s’associe au récepteur des cellules T et joue un rôle dans l’activation des cellules T
  • Les colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™ sont remplies de macrobilles d’agarose enrobées de Strep-Tactin™ développées pour l’isolement des cellules
  • Les fragments Fab fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) se lient à la matrice
  • Les cellules cibles adhèrent à la matrice en fonction de la liaison exclusive du Fab-Strep à un marqueur de surface. Les cellules non ciblées sont efficacement éliminées
  • Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque l’élution des cellules cibles et des Fab-Streps
  • Après élution, les Fab-Streps se dissocient des surfaces cellulaires en raison de leur faible affinité
  • Les cellules cibles authentiques sans marqueur sont désormais prêtes pour d’autres applications en aval

Specifikationer

Comprend Colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™, 1 ml (2 x), CD3 Fab-Strep (humaines), 10 tampons CI, solution mère de biotine, adaptateur de colonne TACS
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Source du donneur Sang total, couche leucocyto-plaquettaire ou PBMC
Espèces cibles Humaine

Usage exclusivement réservé à la recherche.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.