missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IBA Lifesciences Kit de démarrage pour colonne d’agarose CD3 Fab-TACS™

Code produit 17277740 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine
Souris
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces cibles unitSize
17277740 Souris 1 kit
17217740 Humaine 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17277740 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 63304002

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Isolement sans marqueur des cellules T CD3+

  • FAB-TACS™ - Sélection de cellules d’affinité sans traçabilité - est une approche d’isolement de cellules positive basée sur notre technologie Strep-tag™
  • La CD3 est un co-récepteur qui s’associe au récepteur des cellules T et joue un rôle dans l’activation des cellules T
  • Les colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™ sont remplies de macrobilles d’agarose enrobées de Strep-Tactin™ développées pour l’isolement des cellules
  • Les fragments Fab fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) se lient à la matrice
  • Les cellules cibles adhèrent à la matrice en fonction de la liaison exclusive du Fab-Strep à un marqueur de surface. Les cellules non ciblées sont efficacement éliminées
  • Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque l’élution des cellules cibles et des Fab-Streps
  • Après élution, les Fab-Streps se dissocient des surfaces cellulaires en raison de leur faible affinité
  • Les cellules cibles authentiques sans marqueur sont désormais prêtes pour d’autres applications en aval

Spécification

Comprend Colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™, 0,3 ml (2 x), CD3 Fab-Strep (souris), 10 tampons CI, solution mère de biotine, adaptateur de colonne TACS
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Source du donneur Splénocytes murins
Espèces cibles Souris

Usage exclusivement réservé à la recherche.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.