Learn More
IBA Lifesciences Kit de démarrage de microbilles magnétiques CD3 Fab-TACS™
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- FAB-TACS™ - Sélection de cellules d’affinité sans traçabilité - est une approche d’isolement de cellules positive basée sur notre technologie Strep-tag™
- Le kit de démarrage de microbilles magnétiques CD3 Fab-TACS™ permet l’isolement sans marqueur des cellules T CD3+ humaines des cellules mononucléaires de sang périphérique (PBMC)
- La CD3 est un co-récepteur qui s’associe au récepteur des cellules T et joue un rôle dans l’activation des cellules T
- Les fragments Fab de faible affinité fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) sont incubés avec des microbilles magnétiques Strep-Tactin™ pour former un complexe qui se lie de façon stable à la surface cellulaire
- Après un marquage spécifique, les cellules cibles sont liées à un aimant et les cellules non ciblées sont éliminées efficacement
- Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque la libération des cellules isolées à partir de microbilles magnétiques
- Les Fab-Streps se dissocient de la surface cellulaire en raison de leur faible affinité
- Après l’élimination de la biotine par lavage, les cellules isolées sont prêtes pour d’autres étapes de sélection positive ou de déplétion ou peuvent être directement utilisées pour d’autres applications en aval
Spécification
Spécification
| Comprend | Microbilles magnétiques Strep-Tactin™, CD3 Fab-Strep (humain), tampon CI 10 x, solution mère de biotine |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Isolement sans marqueur des cellules T des PBMC |
Usage exclusivement réservé à la recherche.