Learn More
IBA Lifesciences Kit de gravité CD3 Fab-TACS™, souris
Code produit 16275350 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 colonnes
4 colonnes
Conditionnement:
10 kits
4 kits
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16275350 10 colonnes 10 kits
16265350 4 colonnes 4 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16275350 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 63404010
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une séparation manuelle de cellules positives. Le kit Fab-TACS™ Gravity fournit des cellules cibles sans marquage sans utiliser d’anticorps haute affinité ni de microbilles magnétiques
  • Le kit permet la sélection de cellules T CD3+ à partir de rate de souris.
  • Colonne à gravité Fab-TACS&trade (Capacité : 1x108 cellules cibles chacune)
  • CD3 Fab-Strep, souris
  • Tampon CI (10x)
  • Solution mère de biotine
  • Adaptateur de gravité Fab-TACS&trade
  • La colonne à gravité Fab-TACS&trade est remplie d’une matrice revêtue de Strept-Tactin&trade composée d’agarose de qualité cellulaire. Les fragments Fab marqués à la Strep (Fab-Streps) se lient spécifiquement à la matrice. Par la suite, les suspensions de cellules individuelles de tissus traversent la colonne. Les cellules cibles adhèrent à la matrice en fonction de la liaison exclusive du Fab-Strep à la cellule cible. Les cellules non ciblées sont efficacement éliminées. Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque l’élution des cellules cibles et des Fab-Streps. Après élution, les Fab-Streps se dissocient des surfaces cellulaires.
  • Les cellules cibles authentiques sans marquage sont désormais prêtes pour d’autres applications en aval.
  • Spécification
    Contenu et stockage 2°C à 8°C
    Quantité 10 colonnes
    Type Non-magnetic Cell Isolation Kit
    Espèces Souris
    Suffisant pour 1x108 target cells/column