Learn More
IBA Lifesciences Kit de démarrage pour colonne d’agarose CD31 Fab-TACS™
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- FAB-TACS™ - Sélection de cellules d’affinité sans traçabilité - est une approche d’isolement de cellules positive basée sur notre technologie Strep-tag™
- Le kit de démarrage pour colonne d’agarose CD31 Fab-TACS™ permet l’isolement sans marqueur des cellules CD31+ humaines à partir de sang total, d’une couche leucocyto-plaquettaire, de PBMC ou d’autres suspensions cellulaires.
- Le CD31 est également connu sous le nom de molécule d’adhérence des cellules endothéliales plaquettaires (PECAM-1) et est exprimé sur différents types de cellules, notamment les cellules endothéliales, les plaquettes, les monocytes, les neutrophiles et les lymphocytes.
- Les colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™ sont remplies de macrobilles d’agarose enrobées de Strep-Tactin™ développées pour l’isolement des cellules
- Les fragments Fab fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) se lient à la matrice
- Les cellules cibles adhèrent à la matrice en fonction de la liaison exclusive du Fab-Strep à un marqueur de surface. Les cellules non ciblées sont efficacement éliminées
- Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque l’élution des cellules cibles et des Fab-Streps
- Après élution, les Fab-Streps se dissocient des surfaces cellulaires en raison de leur affinité réduite
- Les cellules cibles authentiques sans marqueur sont désormais prêtes pour d’autres applications en aval
Spécification
Spécification
| Comprend | Colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™, 1 ml (2 x), CD31 Fab-Strep (humaines), 10 tampons CI, solution mère de biotine, adaptateur de colonne TACS |
| Espèces cibles | Humaine |
Usage exclusivement réservé à la recherche.