Learn More
IBA Lifesciences Kit de démarrage pour colonne d’agarose CD4 Fab-TACS™
Code produit 17227740 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine
Souris
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces cibles unitSize
17227740 Humaine 1 kit
17267740 Souris 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17227740 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 63202002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Isolement sans marqueur des cellules T CD4+
  • FAB-TACS™ - Sélection de cellules d’affinité sans traçabilité - est une approche d’isolement de cellules positive basée sur notre technologie Strep-tag™
  • La CD4 est un co-récepteur qui s’associe au récepteur des cellules T et interagit avec les molécules de MHC de classe II
  • Les colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™ sont remplies de macrobilles d’agarose enrobées de Strep-Tactin™ développées pour l’isolement cellulaire. Les fragments Fab fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) se lient à la matrice.
  • Les cellules cibles adhèrent à la matrice en fonction de la liaison exclusive du Fab-Strep à un marqueur de surface. Les cellules non ciblées sont efficacement éliminées.
  • Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque l’élution des cellules cibles et des Fab-Streps. Après élution, les Fab-Streps se dissocient des surfaces cellulaires en raison de leur affinité réduite
  • Les cellules cibles authentiques sans marqueur sont désormais prêtes pour d’autres applications en aval
Spécification
Comprend Colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™, 1 ml (2 x), CD4 Fab-Strep (humaines), 10 tampons CI, solution mère de biotine, adaptateur de colonne TACS
Source du donneur Sang total, couche leucocyto-plaquettaire ou PBMC
Espèces cibles Humaine
Tampon 10 tampons CI
Usage exclusivement réservé à la recherche.