Description
- Le kit permet la sélection de cellules T CD4+ directement à partir de sang total.
- CD4 Fab-Strep, humain
- Tampon CI (10x)
- Solution mère de biotine
- Adaptateur de gravité Fab-TACS™
- Réducteur de débit Fab-TACS™
- La colonne à gravité Fab-TACS™ est remplie d’une matrice revêtue de Strept-Tactin™ composée d’agarose de qualité cellulaire. Les fragments Fab marqués à la Strep (Fab-Streps) se lient spécifiquement à la matrice. Par la suite, le sang total ou d’autres préparations sanguines passent par la colonne. Les cellules cibles adhèrent à la matrice en fonction de la liaison exclusive du Fab-Strep à la cellule cible. Les cellules non ciblées sont efficacement éliminées. Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque l’élution des cellules cibles et des Fab-Streps. Après élution, les Fab-Streps se dissocient des surfaces cellulaires.
- Les cellules cibles authentiques sans marquage sont désormais prêtes pour d’autres applications en aval.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Source du donneur | Human Whole Blood |
| À utiliser avec (application) | Isolation of label-free cells |
| Suffisant pour | 60 mL whole blood |
| Quantité | 4 colonnes, humain |