Learn More
IBA Lifesciences Kit de démarrage de microbilles magnétiques CD4 Fab-TACS™
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- FAB-TACS™ - Sélection de cellules d’affinité sans traçabilité - est une approche d’isolement de cellules positive basée sur notre technologie Strep-tag™
- Le kit de démarrage de microbilles magnétiques CD4 Fab-TACS™ permet l’isolement sans marqueur des cellules T auxiliaires CD4+ humaines des cellules mononucléaires de sang périphérique (PBMC)
- La CD4 est un co-récepteur qui s’associe au récepteur des cellules T et interagit avec les molécules de MHC de classe II
- Les fragments Fab de faible affinité fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) sont incubés avec des microbilles magnétiques Strep-Tactin™ pour former un complexe qui se lie de façon stable à la surface cellulaire
- Après un marquage spécifique, les cellules cibles sont liées à un aimant et les cellules non ciblées sont éliminées efficacement.
- Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque la libération des cellules isolées à partir de microbilles magnétiques. Les Fab-Streps se dissocient de la surface cellulaire en raison de leur faible affinité
- Après l’élimination de la biotine par lavage, les cellules isolées sont prêtes pour d’autres étapes de sélection positive ou de déplétion ou peuvent être directement utilisées pour d’autres applications en aval.
Spécification
Spécification
| Comprend | Microbilles magnétiques Strep-Tactin™, CD4 Fab-Strep (humain), tampon CI 10 x, solution mère de biotine |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Isolement sans marqueur des cellules T auxiliaires des PBMC |
Usage exclusivement réservé à la recherche.