Learn More
CD437, MedChemExpress
Description
CD437 is a selective Retinoic Acid Receptor γ (RARγ) agonist.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CD437 |
| CAS | 125316-60-1 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H26O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | AHPN |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 150 mg/mL (376.42 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C2C=C(C3=CC=C(O)C(C4(C5)CC6CC5CC(C6)C4)=C3)C=CC2=C1)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 398.49 |
| Afficher plus |