Learn More
Molecular Probes™ CD44 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit for Live Cell Imaging
Code produit 15305676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 tests
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15305676 50 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15305676 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur A25528
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Kit de conjugué CD44 Alexa Fluor™ 488 pour l’imagerie des cellules vivantes
Les kits d’imagerie de cellules-souches pluripotentes (CSP) humaines vivantes Molecular Probes™ disposent de réactifs offrant une imagerie supérieure des CSP humaines vivantes. Ce kit de conjugué CD44 Alexa Fluor™ 488 comprend un anticorps primaire marqué de manière optimale associé à un milieu d’imagerie de fond réduit (FluoroBrite™ DMEM) permettant la détection spécifique du marqueur négatif CD44 de CSP. Pour la coloration des cellules fixes des marqueurs de CSP et des marqueurs du feuillet embryonnaire, nous recommandons l’utilisation du kit d’immunocytochimie de marqueurs 4 de cellules-souches pluripotentes et du kit d’immunocytochimie à 3 feuillets embryonnaires.
Avec le kit de conjugué CD44 Alexa Fluor™ 488 pour l’imagerie de cellules vivantes, vous pouvez :
  • Détecter l’expression d’un marqueur négatif de cellules-souches pluripotentes à l’aide d’un anticorps conjugué de manière optimale à un colorant
  • Préserver la santé des cellules et optimiser le signal de fluorescence à l’aide du milieu d’imagerie FluoroBrite™ DMEM
  • Colorer les échantillons de cellules vivantes en toute confiance à l’aide de réactifs testés comme étant exempts de contaminants courants
  • Le combiner à d’autres marqueurs pour obtenir davantage d’informations pour chaque échantillon
    Détecter l’expression d’un marqueur négatif de CSP
    Grâce aux performances élevées des colorants Alexa Fluor™ brillants et photostables, ce kit permet une détection fiable du CD44 dans les cellules vivantes. Le CD44 est absent des CSP. Il est exprimé à la surface de nombreux autres types de cellules, y compris des fibroblastes humains et de souris. Il a été démontré que ce conjugué d’anticorps présente des résultats de coloration supérieurs lorsqu’il est utilisé avec le FluoroBrite™ DMEM.
    Préserver la santé des cellules et optimiser le signal
    La coloration des cellules dans le FluoroBrite™ DMEM optimise la santé des cellules et améliore le rapport signal/bruit lorsque vous utilisez des méthodes d’imagerie par fluorescence des cellules vivantes.
    Colorer des échantillons de cellules vivantes en toute confiance
    Contrairement à la plupart des autres anticorps conjugués, les réactifs fournis dans ce kit sont filtrés stérilement à 0,2 μm et testés comme étant exempts de contaminants courants.
    Combiner avec d’autres marqueurs
    Pour obtenir davantage d’informations sur chaque échantillon, utilisez ce kit avec le kit de conjugué TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 pour l’imagerie des cellules vivantes ou le kit de conjugué TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 pour l’imagerie des cellules vivantes.
    Ce que vous obtenez
    S’adaptant facilement à n’importe quelle plaque de culture, à n’importe quelle boîte de culture ou à n’importe quel format de lame, le kit de conjugué CD44 Alexa Fluor™ 488 comprend suffisamment de réactifs pour colorer 50 échantillons à l’aide d’un volume de coloration de 200 μl et inclus :
  • 200 μl d’Alexa Fluor™ 488 anti-CD44 humain et de souris de rat (concentration de 50X)
  • FluoroBrite™ DMEM de 500 ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage
    • 200 μl d’Alexa Fluor™ 488 rat anti-humain et souris CD44 (concentration 50x) (stockage entre 2°C et souris 8°C)
    • FluoroBrite™ DMEM de 500 ml
    • Stocker entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière.
    Type de colorant Alexa Fluor™ 488
    Quantité 50 tests
    Gamme de produits Alexa Fluor
    Type de produit Réactif