Learn More
IBA Lifesciences Kit de démarrage de microbilles magnétiques CD45RA Fab-TACS™
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- FAB-TACS™ - Sélection de cellules d’affinité sans traçabilité - est une approche d’isolement de cellules positive basée sur notre technologie Strep-tag™. Le kit de démarrage de microbilles magnétiques CD45RA Fab-TACS™ permet l’isolement sans marqueur des cellules CD45RA+ humaines des cellules mononucléaires de sang périphérique (PBMC).
- Le CD45RA est une isoforme de la tyrosine phosphatase CD45 (antigène commun des leucocytes) qui est exprimée sur différents leucocytes, y compris les cellules T naïves et T au repos, les cellules B ainsi que les monocytes
- Les fragments Fab de faible affinité fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) sont incubés avec des microbilles magnétiques Strep-Tactin™ pour former un complexe qui se lie de façon stable à la surface cellulaire. Après un marquage spécifique, les cellules cibles sont liées à un aimant et les cellules non ciblées sont éliminées efficacement.
- Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque la libération des cellules isolées à partir de microbilles magnétiques. Les Fab-Streps se dissocient de la surface cellulaire en raison de leur faible affinité.
- Après l’élimination de la biotine par lavage, les cellules isolées sont prêtes pour d’autres étapes de sélection positive ou de déplétion ou peuvent être directement utilisées pour d’autres applications en aval
Spécification
Spécification
| Comprend | Microbilles magnétiques Strep-Tactin™, CD45RA Fab-Strep (humain), tampon CI 10 x, solution mère de biotine |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Isolement sans marqueur des cellules CD45RA+ des PBMC |
Usage exclusivement réservé à la recherche.