Learn More
IBA Lifesciences Kit de démarrage de microbilles magnétiques CD62L Fab-TACS™
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- FAB-TACS™ - Sélection de cellules d’affinité sans traçabilité - est une approche d’isolement de cellules positive basée sur notre technologie Strep-tag™. Le kit de démarrage de microbilles magnétiques CD62L Fab-TACS™ permet l’isolement sans marqueur des cellules CD62L+ humaines des cellules mononucléaires de sang périphérique (PBMC).
- Le CD62L, également appelé L-sélectine, est un récepteur de guidage de ganglions lymphatiques couramment présent à la surface des cellules T naïve et à mémoire centrale, mais aussi sur les cellules B, les monocytes et les cellules tueuses naturelles.
- Les fragments Fab de faible affinité fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) sont incubés avec des microbilles magnétiques Strep-Tactin™ pour former un complexe qui se lie de façon stable à la surface cellulaire. Après un marquage spécifique, les cellules cibles sont liées à un aimant et les cellules non ciblées sont éliminées efficacement.
- Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque la libération des cellules isolées à partir de microbilles magnétiques. Les Fab-Streps se dissocient de la surface cellulaire en raison de leur faible affinité.
- Après l’élimination de la biotine par lavage, les cellules isolées sont prêtes pour d’autres étapes de sélection positive ou de déplétion ou peuvent être directement utilisées pour d’autres applications en aval.
Spécification
Spécification
| Comprend | Microbilles magnétiques Strep-Tactin™, CD62L Fab-Strep (humain), tampon CI 10 x, solution mère de biotine |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Isolement sans marqueur des cellules CD62L+ des PBMC |
Usage exclusivement réservé à la recherche.