Learn More
IBA Lifesciences Kit de démarrage de microbilles magnétiques CD8/CD62L/CD45RA Fab-TACS™
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- FAB-TACS™ - Sélection de cellules d’affinité sans traçabilité - est une approche d’isolement de cellules positive basée sur notre technologie Strep-tag™
- Le kit de démarrage de microbilles magnétiques CD8/CD62L/CD45RA Fab-TACS™ permet l’isolement sans marqueur des cellules T à mémoire centrale CD8+ (CD8+CD62L+CD45RA-) ou naïves (CD8+CD62L+CD45RA+) humaines de cellules mononucléaires de sang périphériques (PBMC)
- Vous pouvez également isoler la cellule T de la mémoire centrale à l’aide du kit de démarrage de microbilles magnétiques CD8/CD62L/CD45RO Fab-TACS™.
- Les fragments Fab de faible affinité fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) sont incubés avec des microbilles magnétiques Strep-Tactin™ pour former un complexe qui se lie de façon stable à la surface cellulaire
- Après un marquage spécifique, les cellules cibles sont liées à un aimant et les cellules non ciblées sont éliminées efficacement.
- Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque la libération des cellules isolées à partir de microbilles magnétiques. Les Fab-Streps se dissocient de la surface cellulaire en raison de leur faible affinité.
- Après l’élimination de la biotine par lavage, les cellules isolées sont prêtes pour d’autres étapes de sélection positive ou de déplétion ou peuvent être directement utilisées pour d’autres applications en aval
Specifications
Specifications
| Comprend | Microbilles magnétiques Strep-Tactin™, CD8, CD62L, CD45RA Fab-Strep (humain), tampon CI 10 x, solution mère de biotine |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Isolement sans marqueur des cellules T à mémoire centrale ou naïves des PBMC |
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?