Description
- Le kit permet la sélection de cellules T CD8+ directement à partir de sang total.
- CD8 Fab-Strep, humain
- Tampon CI (10x)
- Solution mère de biotine
- Adaptateur de gravité Fab-TACS™
- Réducteur de débit Fab-TACS™
- La colonne à gravité Fab-TACS™ est remplie d’une matrice revêtue de Strept-Tactin™ composée d’agarose de qualité cellulaire. Les fragments Fab marqués à la Strep (Fab-Streps) se lient spécifiquement à la matrice. Par la suite, le sang total ou d’autres préparations sanguines passent par la colonne. Les cellules cibles adhèrent à la matrice en fonction de la liaison exclusive du Fab-Strep à la cellule cible. Les cellules non ciblées sont efficacement éliminées. Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque l’élution des cellules cibles et des Fab-Streps. Après élution, les Fab-Streps se dissocient des surfaces cellulaires.
- Les cellules cibles authentiques sans marquage sont désormais prêtes pour d’autres applications en aval.
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Source du donneur | Human Whole Blood |
| À utiliser avec (application) | Isolation of label-free cells |
| Suffisant pour | 500 mL whole blood |
| Quantité | 10 colonnes, humain |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?