Learn More
Beschreibung
CD81 Monoclonal specifically detects CD81 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD81 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 454720 |
| Conjugate | DyLight 550 |
| Dilution | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CD81 antigen, CD81 antigen (target of antiproliferative 1), CD81 molecule, CVID6, TAPA1, TAPA-1, Target of the antiproliferative 1, Tetraspanin-28, Tspan-28, tspan-28,26 kDa cell surface protein TAPA-1, TSPAN28S5.7 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human CD81, Accession # P60033 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?