Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de kinase similaire à 2CDC, TG003
Code produit 15456529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15456529 5 mg 5mg
15466529 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456529 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64690.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003 is a benzothiazole agent that acts as a specific and ATP-competitive inhibitor of Clk family members. Reports show that TG003 modifies the regulation of alternative splicing modulated by phosphorylation of SR proteins in vitro, and rescues defects in the development of Xenopus caused by an overabundance of Clk activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le TG003 est un agent benzothiazole qui agit comme un inhibiteur spécifique et compétitif de l’ATP des membres de la famille du Clk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 300801-52-9
Formule moléculaire C13H15NO2S
Synonyme Clk Inhibitor; TG003
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc cassé
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Le TG003 est un agent benzothiazole qui agit comme un inhibiteur spécifique et compétitif de l’ATP des membres de la famille du Clk.
Poids de la formule 249,33g/mol
Sensibilité Light Sensitive
Solubilité Soluble in DMSO
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Solide
Clé InChI BGVLELSCIHASRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(SC2=C1C=C(OC)C=C2)=CC(C)=O
Nom IUPAC 1-(3-ethyl-5-methoxy-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 249.33
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (Z)-1-(3-Ethyl-5-methoxy-3H-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one