Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de kinase similaire à 2CDC, TG003
Code produit 15466529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466529 50 mg 50mg
15456529 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466529 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64690.MF
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 300801-52-9 | C13H15NO2S, C13H15NO2S | 249.33 g/mol
Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003 is a benzothiazole agent that acts as a specific and ATP-competitive inhibitor of Clk family members. Reports show that TG003 modifies the regulation of alternative splicing modulated by phosphorylation of SR proteins in vitro, and rescues defects in the development of Xenopus caused by an overabundance of Clk activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le TG003 est un agent benzothiazole qui agit comme un inhibiteur spécifique et compétitif de l’ATP des membres de la famille du Clk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 300801-52-9
Formule moléculaire C13H15NO2S
Synonyme Inhibiteur CLK ; TG002
Spécification
Quantité 50 mg
Description Blanc cassé
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Le TG003 est un agent benzothiazole qui agit comme un inhibiteur spécifique et compétitif de l’ATP des membres de la famille du Clk.
Poids de la formule 249,33g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Solubilité Soluble dans le DMSO
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide