Learn More
CDD3506, MedChemExpress
Code produit 16474486
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474486 100 mg
16465947 5 mg
16443218 10 mg
16439766 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16474486 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100902
MedChemExpress CDD3506 is used for elevating high density lipoprotein cholesterol (HDL) by inducing hepatic cytochrome P450IIIA (CYP3A) activity.
CDD3506 is used for elevating high density lipoprotein cholesterol (HDL) by inducing hepatic cytochrome P450IIIA (CYP3A) activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau CDD3506
CAS 197913-15-8
Couleur Light Nude
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19N3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 19 mg/mL (58.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=CN(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C=N1
Poids moléculaire (g/mol) 325.41
Poids de la formule 325.41
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation