Learn More
CDK-IN-2, MedChemExpress
Code produit 16495498
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495498 10 mg
16490186 2 mg
16451677 50 mg
16438217 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16495498 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13033
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress CDK-IN-2 is a potent and specific CDK9 inhibitor with IC50 of <8 nM, extracted from reference 1, example 4.
CDK-IN-2 is a potent and specific CDK9 inhibitor with IC50 of <8 nM, extracted from reference 1, example 4.
Spécification
Nom chimique ou matériau CDK-IN-2
CAS 1269815-17-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H19ClFN3O2
Quantité 10 mg
Synonyme CDK inhibitor II
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.87 mM)
SMILES FC1=CC(C2=CC(NC([C@H]3CNCCC3)=O)=NC=C2Cl)=C(C=C1)OC
Poids moléculaire (g/mol) 363.81
Poids de la formule 363.81
Pourcentage de pureté 98.82%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease