Learn More
CDK4/6-IN-2, MedChemExpress
Description
CDK4/6-IN-2 is a potent CDK4 and CDK6 inhibitor extracted from patent US20180000819A1, Compound 1, has IC50s of 2.7 and 16 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CDK4/6-IN-2 |
| CAS | 1800506-48-2 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H32F2N8 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 5.2 mg/mL (10.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCN1CCN(CC2=CN=C(NC3=NC=C(F)C(C4=CC(N(C(C)C)C(C)=N5)=C5C(F)=C4)=C3)N=C2)CC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 506.59 |
| Poids de la formule | 506.59 |
| Afficher plus |