Learn More
IKA™ CDR.PVDF Standard
Code produit 17503636 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyvinylidène
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17503636 Polyvinylidène 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17503636 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020102638
 Article restreint
Expédition estimée: 24-02-2027
Le kit CDR.PVDF Standard comprend deux réacteurs à disque à chemin d’écoulement standard en polyvinylidène (PP).
  • Le kit comprend deux réacteurs à disque à chemin d’écoulement standard en polyvinylidène (PP).
  • Inclus à la livraison
    • Réacteur à disque en PVDF, standard (2 pièces)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyvinylidène