missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ CDR2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)

Code produit 16166164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16166164 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16166164 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00001039T01.100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human overexpression lysate

Spécification

Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description CDR2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène NM_001802.1
Poids moléculaire Theoretical M.W. 50.05kDa
Plasmide pCMV-CDR2 full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CDR2 antibody (Mfr. No. H00001039-B01) by Western Blot.
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.