Learn More
Vileda Professional™ CE Duo™ CleanTech™ Éponge stérile
Descrizione
- Désinfecter les zones difficiles d'accès dans les salles blanches
- La mousse en microfibres spécialement formulée assure un degré élevé de libération de liquide pour atteindre les temps de contact.
- Résultats de nettoyage exceptionnels, réduction des bactéries de 99,997 % prouvée par un organisme tiers
- Grâce à ses propriétés d'absorption et de dépôt spécifiques, cette éponge offre des avantages considérables en termes de coût d'utilisation, notamment en ce qui concerne le temps et l'utilisation de désinfectants.
- Fabriqué et stérilisé dans le USA
- Validé à 10 -6 SAL par ISO 11137
- Chaque sachet est emballé individuellement dans un double sachet, avec un numéro de lot et un point indicateur sur chaque emballage.
- Un certificat de stérilité est disponible sur demande pour chaque envoi.
Specifica
Specifica
| Type de produit | Éponge pour salles blanches |
| Couleur | Bleu, blanc |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Dimensions | 7 x 4 in |
| Jetable | Usage unique |
| Quantité | 6/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Description | Nettoyage et désinfection en microfibre des zones difficiles d'accès |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage et désinfection derrière les équipements, les tuyauteries, les poignées de porte, les hottes, les isolateurs, les armoires et toutes les surfaces inaccessibles à la serpillière. |
| Certifications/Conformité | Certificat de stérilité sur demande |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?