Learn More
Vileda Professional™ CE Multi-Surface Cleaner™
Description
- Conçu pour nettoyer les tuyaux, les hottes et autres surfaces difficiles d'accès ou irrégulières.
- Fabriqué à partir de plastiques haute performance et d'acier inoxydable
- Entièrement autoclavable et sans rouille
- Polyvalent
- Facilement pliable pour donner à l'outil différentes formes et nettoyer efficacement toutes les surfaces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Outil de nettoyage multi-surfaces |
| Couleur | Bleu |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Dimensions | 23 in |
| Quantité | 1 |
| À utiliser avec (application) | Tuyaux, hottes, zones difficiles d'accès |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable, Plastic (Plastique) |