Learn More
Vileda Professional™ CE UltraSpeed Pro™ Système à double seau
Code produit 17882486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
17882486 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17882486 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 157775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00€
    286.15€ / 1 pièces
    Économisez 88.85€
    23% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Le système de seau et d'essoreuse à balai plat le plus efficace et le plus facile à utiliser pour une utilisation sur les sols, les murs et les plafonds dans les environnements contrôlés !
Les exigences en matière d'efficacité, de coût, de facilité d'utilisation et de formation du personnel sont en constante augmentation. Quelles que soient les exigences de nettoyage, le CE UltraSpeed Pro™ Le système à double seau augmentera considérablement la vitesse et les performances de nettoyage tout en diminuant les coûts totaux et en offrant polyvalence et ergonomie.
  • Les systèmes à double seau comprennent deux seaux avec essoreuse à balai plate et châssis
  • Ce système léger à double seau permet de séparer les liquides sales et les liquides propres, minimisant ainsi les risques de contamination croisée.
  • Essorage sans contact des serpillères grâce à l'essoreuse/presse brevetée, rapide et efficace
  • Un châssis petit et compact (seulement 0,21 m²) nécessite un espace de stockage minimal.
  • Clips de codage couleur interchangeables à l'intérieur des seaux (rouge, bleu, jaune, vert)
  • Entièrement autoclavable, avec toutes les pièces en acier inoxydable
  • Très résistant et supporte tous les désinfectants courants