Learn More
Vileda Professional™ CE UltraSpeed Pro™ Cadre
Description
Les exigences concernant l’efficacité, le coût, la facilité de gestion et la formation du personnel sont en augmentation constante. Quelles que soient les exigences en matière de nettoyage, le CE UltraSpeed Pro™ Le système à double godet augmentera considérablement la vitesse et les performances de nettoyage tout en réduisant les coûts totaux et en offrant une durabilité et une tadaptation.
- Cadre léger, durable et autoclavable
- Le cadre détachable de 40 cm peut être utilisé avec tous les UltraSpeed Tampons
- Le support comprend une articulation standard avec cône de balle intégré pour faciliter le nettoyage des surfaces verticales.
- Rinçage facile et rapide des pare-resses sans retirer le support
- Ressort en acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Longueur (impériale) | 16 in |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Quantité | 10/Cs. |
| À utiliser avec (équipement) | 119966, 157775, 157779 |
| À utiliser avec (application) | ISO 4 à 9/GMP A/B, C, D sur les sol, les parois et les plafonds |