Learn More
Vileda Professional™ CE UltraSpeed Pro™ MicroIntensive™ Balai L
Description
Les exigences en matière d'efficacité, de coût, de facilité d'utilisation et de formation du personnel sont en constante augmentation. Quelles que soient les exigences de nettoyage, le CE UltraSpeed Pro™ Le système à double seau augmentera considérablement la vitesse et les performances de nettoyage tout en diminuant les coûts totaux et en offrant polyvalence et ergonomie.
- Mélange de microfibres haute performance, idéal pour le nettoyage des sols et des murs.
- Réduction bactérienne de 99,997 %, prouvée de manière indépendante
- Très absorbant, avec une libération d'eau uniforme et un rinçage facile.
- construction à très faible émission de particules
- Haute résistance chimique à la plupart des désinfectants
- Prélavé et emballé individuellement
- Jetable
Specifications
Specifications
| Type de produit | Balai à usage unique |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 16 in |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Quantité | 50/Cs. |
| À utiliser avec (équipement) | 157777, 157775 et 119966 |
| À utiliser avec (application) | ISO 4 à 9/GMP A/B, C, D sur les sols, les murs et les plafonds |
| Color-coded | No |
| Show More |