Learn More
CE3F4, MedChemExpress
Code produit 16444208
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16444208 10 mg
16416927 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16444208 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY108539
MedChemExpress CE3F4 is a selective antagonist of exchange protein directly activated by cAMP (Epac1), with IC50s of 10.7 μM and 66 μM for Epac1 and Epac2(B), respectively.
CE3F4 is a selective antagonist of exchange protein directly activated by cAMP (Epac1), with IC50s of 10.7 μM and 66 μM for Epac1 and Epac2(B), respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau CE3F4
CAS 143703-25-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H10Br2FNO
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (142.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CN1C(C)CCC2=C1C=C(Br)C(F)=C2Br
Poids moléculaire (g/mol) 351.01
Poids de la formule 351.01
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism