Learn More
MedChemExpress Cecropin B
Spécification
Spécification
| Pureté | 95.33% |
| CAS | 80451-05-4 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 3834.67 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 100 mg/mL (26.08 mM∣Need ultrasonic) |