Learn More
Safety First Aid Cederroth Lavage des yeux avec support mural et panneau
Code produit 31759413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31759413 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31759413 Fournisseur Safety First Aid Code fournisseur CD17
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Cederroth Le support mural est un support mural robuste et pratique pour Cederroth Eye Wash 500 ml (REF CD15).
  • Le support mural donne à la bouteille un emplacement fixe pour faciliter l’identification et la reconnaissance.
  • Le flacon de lavage oculaire est tenu dans le Cederroth support mural et s’ouvre automatiquement lorsqu’on le dégage du support – afin que le rinçage puisse commencer immédiatement.
  • Cederroth Le support mural est livré avec un panneau d’instructions fluorescent.
  • Bouteille de Cederroth nettoyant pour les yeux incluse.
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Type de produit Accessoires de douche oculaire et de fixation de douche